Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G1B, EU-kontakt
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
Beskrivning
Exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala touchdisplayen eller – för snabb åtkomst under en aktiv process – direkt via vredarna på manöverpanelen.
- Central manöverpanel med 5 tums pekskärm
- Handlyftsmodell med transparent plastbelagd G1 diagonalglas
- Tydlig visning av alla värden (grundläggande och avancerade lägen)
- Med timer, begränsning på max. temperatur, flerspråkig meny och textdisplay för felmeddelanden
- Separata vred för rotation och uppvärmning med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig omjustering
- LED-ringlampor och piktogram för att visa aktiviteten även på avstånd
- Integrerat lösningsmedelsbibliotek för att underlätta justering av erforderligt vakuum på en extern vakuumkontroller
- USB och Micro SD-gränssnitt
- Valfri visning av ångtemperatur
- Efterföljande uppgradering till Hei-VAP Expertkontroll möjlig, inklusive vakuum och kylare kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Typ | Handlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |