Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Expert HL G6, EU-kontakt
Produktkod. 17303310 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17303310 5 l
1 options
Produktkod. 17303310 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5730160000
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Expert HL G6 möjliggör exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala pekskärmen eller direkt via vredarna på manöverpanelen.
Exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala touchdisplayen eller – för snabb åtkomst under en aktiv process – direkt via vredarna på manöverpanelen.
  • Central manöverpanel med 5 tums pekskärm
  • Handlyftsmodell med G6 vertikala glasföremål för återflödesdestillation
  • Tydlig visning av alla värden (grundläggande och avancerade lägen)
  • Med timer, begränsning på max. temperatur, flerspråkig meny och textdisplay för felmeddelanden
  • Separata vred för rotation och uppvärmning med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig omjustering
  • LED-ringlampor och piktogram för att visa aktiviteten även på avstånd
  • Integrerat lösningsmedelsbibliotek för att underlätta justering av erforderligt vakuum på en extern vakuumkontroller
  • USB och Micro SD-gränssnitt
  • Valfri visning av ångtemperatur
  • Efterföljande uppgradering till Hei-VAP Expertkontroll möjlig, inklusive vakuum och kylare kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt