Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Expert ML G3B XL, EU-kontakt
Produktkod. 17353320 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. 17353320
Brand: Heidolph™ 5740131500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Expert ML G3B XL möjliggör exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala pekskärmen eller direkt via vredarna på manöverpanelen.
Exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala touchdisplayen eller – för snabb åtkomst under en aktiv process – direkt via vredarna på manöverpanelen.
  • Central manöverpanel med 5 tums pekskärm
  • Motorlyftsmodell med transparent plastbelagd G3 XL vertikalt glas - uppnå högre förångningshastigheter tack vare utökad kylyta på 2 200 cm 2
  • Tydlig visning av alla värden (grundläggande och avancerade lägen)
  • Med timer, begränsning på max. temperatur, flerspråkig meny och textdisplay för felmeddelanden
  • Separata vred för rotation och uppvärmning med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig omjustering
  • LED-ringlampor och piktogram för att visa aktiviteten även på avstånd
  • Integrerat lösningsmedelsbibliotek för att underlätta justering av erforderligt vakuum på en extern vakuumkontroller
  • USB och Micro SD-gränssnitt
  • Valfri visning av ångtemperatur
  • Efterföljande uppgradering till Hei-VAP Expertkontroll möjlig, inklusive vakuum och kylare kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt