Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B Rotationsindunstare med glasset
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Kondensatfälla för lågkokande lösningsmedel - kylning med torris
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Set A
Set A2
Set A2C
Set AC
Set K
Set KC
Set R
Set RC
Set Shorty R
Set Shorty RC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
- Mottagarkassetter skyddar mot hot om att glaset går sönder
- Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
- Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
- Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
- Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
Har identiska specifikationer som Hei-VAP Industriell, men för begränsade budgetar och kommer utan dessa säkerhetsaspekter:
- Metallram och skyddshuva i säkerhetsglas som täcker badet
- Högpåverkande PMMA-dörr som täcker glasmonteringen
- Högslagskraftiga PMMA-spärrdörrar som täcker mottagande kolvkassetter
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 6 till 160 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 180 °C |
| Visa | 7 tums pekskärm |
| För användning med (applikation) | För lösningar som tenderar att stänka och skumma |
| Inkluderar | Glasset AC - (1) sjunkande kondensor, (1) expansionskärl, (1) 20 L förångningskolv, (2) 10 L mottagningskolvar |
| Glasmonteringstyp | Set AC |
| IP-betyg | IP20 |
| Temperaturnoggrannhet | ±1 °C |
| Värmekapacitet (metrisk) | 4000 W |
| Typ | Roterande förångare för glasmontering |
| Visa mer |