Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B Rotationsindunstare med glasset
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
- Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
- Mottagarkassetter skyddar mot hot om att glaset går sönder
- Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
- Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
- Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
- Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
Har identiska specifikationer som Hei-VAP Industriell, men för begränsade budgetar och kommer utan dessa säkerhetsaspekter:
- Metallram och skyddshuva i säkerhetsglas som täcker badet
- Högpåverkande PMMA-dörr som täcker glasmonteringen
- Högslagskraftiga PMMA-spärrdörrar som täcker mottagande kolvkassetter
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 6 till 160 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 180 °C |
| Visa | 7 tums pekskärm |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för alla standarddestillationer |
| Inkluderar | Glasset RC - (1) stigande kondensor, (1) 20 L indunstningskolv, (2) 10 L mottagningskolvar |
| Glasmonteringstyp | Ställ in RC |
| IP-betyg | IP20 |
| Temperaturnoggrannhet | ±1 °C |
| Värmekapacitet (metrisk) | 4000 W |
| Typ | Roterande förångare för glasmontering |
| Visa mer |