Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B Rotationsindunstare med glasset
Produktkod. 10027742 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Kondensatfälla för lågkokande lösningsmedel - kylning med torris
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Ställ in A2
Ställ in A2C
Ställ in AC
Ställ in K
Ställ in KC
Ställ in R
Ställ in RC
Ställ in Shorty R
Ställ in Shorty RC
Uppsättning A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10027742
Brand: Heidolph™ 5182910200
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Funktioner av Hei-VAP Industrial B rotationsindunstare är identiska med Hei-VAP Industriell minus vissa säkerhetsfunktioner och är idealisk för begränsade budgetar.
  • Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
  • Mottagarkassetter skyddar mot hot om att glaset går sönder
  • Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
  • Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
  • Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
  • Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
Har identiska specifikationer som Hei-VAP Industriell, men för begränsade budgetar och kommer utan dessa säkerhetsaspekter:
  • Metallram och skyddshuva i säkerhetsglas som täcker badet
  • Högpåverkande PMMA-dörr som täcker glasmonteringen
  • Högslagskraftiga PMMA-spärrdörrar som täcker mottagande kolvkassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 160 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 180 °C
Visa 7 tums pekskärm
För användning med (applikation) Kondensatfälla för lågkokande lösningsmedel - kylning med torris
Inkluderar Glasset KC - (1) 20 L indunstningskolv och (2) 10 L mottagningsflaskor
Glasmonteringstyp Ställ in KC
IP-betyg IP20
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Värmekapacitet (metrisk) 4000 W
Typ Roterande förångare för glasmontering
Timer Ja