Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industriell roterande förångare med glasset
Produktkod. 10027851 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Ställ in A2
Ställ in A2C
Ställ in AC
Ställ in R
Ställ in RC
Ställ in Shorty R
Ställ in Shorty RC
Uppsättning A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10027851
Brand: Heidolph™ 5181810000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hei-VAP Industriella rotationsindunstare har utmärkta användarsäkerhetsfunktioner och är tillgängliga med en mängd olika glasuppsättningar.
  • Excellent user safety with high-impact transparent PMMA door
  • Non-fogging safety glass and metal frame guard hood provides excellent user protection
  • The evaporation flask is illuminated during operation for increased visibility
  • Universal heating bath accommodates water or other bath fluids allowing for temperature settings up to 180°C
  • Receiver cassettes and additional PMMA door housing protect against threat of glassware breakage
  • Comes as standard with integrated refill water system, spillover prevention and a release valve at the bottom
  • Optional Base Cart is fully-maneuverable with removable panels for storage of vacuum pump, glassware, solvents or accessories
  • Certification according to GMP available for this model: validation for installation (IQ) and operating qualification (OQ)
  • Large touch screen control panel with illuminated displays for all process parameters, programmable ramps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 160 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 180 °C
Visa 7 tums pekskärm
För användning med (applikation) Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Inkluderar Glasset Shorty R - (1) stigande kondensor (320 mm kortare än traditionell), (1) 20 L förångningskolv, (1) 10 L mottagningskolv
Glasmonteringstyp Ställ in Shorty R
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 4000 W
Typ Roterande förångare för glasmontering