Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industriell roterande förångare med glasset
Produktkod. 10565682 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Ställ in A2
Ställ in A2C
Ställ in AC
Ställ in R
Ställ in RC
Ställ in Shorty R
Ställ in Shorty RC
Uppsättning A
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Glasmonteringstyp unitSize
10565682 För lösningar som tenderar att stänka och skumma Uppsättning A Varje
10426101 För lösningar som tenderar att stänka och skumma Ställ in AC Varje
10503422 För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad Ställ in A2 Varje
10249891 För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad Ställ in A2C Varje
10751293 Rekommenderas för alla standarddestillationer Ställ in R Varje
10436291 Rekommenderas för alla standarddestillationer Ställ in RC Varje
10027851 Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad Ställ in Shorty R Varje
10302942 Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad Ställ in Shorty RC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10565682 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5181310000
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Hei-VAP Industriella rotationsindunstare har utmärkta användarsäkerhetsfunktioner och är tillgängliga med en mängd olika glasuppsättningar.
  • Utmärkt användarsäkerhet med slagkraftig transparent PMMA-dörr
  • Skyddshuvan av skyddsglas och metallram ger ett utmärkt användarskydd
  • Indunstningskolven är upplyst under drift för ökad synlighet
  • Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
  • Mottagarkassetter och ytterligare PMMA-dörrhölje skyddar mot hot om att glaset går sönder
  • Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
  • Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
  • Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
  • Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighet 6 till 160 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 180 °C
Visa 7 tums pekskärm
För användning med (applikation) För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Inkluderar Glasset A - (1) sjunkande kondensor, (1) expansionskärl, (1) 20 L förångningskolv, (1) 10 L mottagningskolv
Glasmonteringstyp Uppsättning A
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 4000 W
Typ Roterande förångare för glasmontering