Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industriell roterande förångare med glasset
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Ställ in A2
Ställ in A2C
Ställ in AC
Ställ in R
Ställ in RC
Ställ in Shorty R
Ställ in Shorty RC
Uppsättning A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt användarsäkerhet med slagkraftig transparent PMMA-dörr
- Skyddshuvan av skyddsglas och metallram ger ett utmärkt användarskydd
- Indunstningskolven är upplyst under drift för ökad synlighet
- Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
- Mottagarkassetter och ytterligare PMMA-dörrhölje skyddar mot hot om att glaset går sönder
- Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
- Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
- Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
- Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 6 till 160 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 20 °C till 180 °C |
| Visa | 7 tums pekskärm |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för alla standarddestillationer |
| Inkluderar | Glasset R - (1) stigande kondensor, (1) 20 L indunstningskolv, (1) 10 L mottagningskolv |
| Glasmonteringstyp | Ställ in R |
| IP-betyg | IP20 |
| Temperaturnoggrannhet | ±1 °C |
| Värmekapacitet (metrisk) | 4000 W |
| Typ | Roterande förångare för glasmontering |
| Visa mer |