Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Industriell roterande förångare med glasset
Produktkod. p-7241854 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (applikation):
För lågkokande lösningsmedel - högsta återvinningsgrad
För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Idealisk i laboratorier för huvapplikationer eller där höjden är begränsad
Rekommenderas för alla standarddestillationer
Glasmonteringstyp:
Ställ in A2
Ställ in A2C
Ställ in AC
Ställ in R
Ställ in RC
Ställ in Shorty R
Ställ in Shorty RC
Uppsättning A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10565682
Brand: Heidolph™ 5181310000
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Hei-VAP Industriella rotationsindunstare har utmärkta användarsäkerhetsfunktioner och är tillgängliga med en mängd olika glasuppsättningar.
  • Utmärkt användarsäkerhet med slagkraftig transparent PMMA-dörr
  • Skyddshuvan av skyddsglas och metallram ger ett utmärkt användarskydd
  • Indunstningskolven är upplyst under drift för ökad synlighet
  • Universellt värmebad rymmer vatten eller andra badvätskor som tillåter temperaturinställningar upp till 180 °C
  • Mottagarkassetter och ytterligare PMMA-dörrhölje skyddar mot hot om att glaset går sönder
  • Levereras som standard med integrerat påfyllningsvattensystem, spillover-skydd och en utlösningsventil i botten
  • Valfri basvagn är fullt manövrerbar med avtagbara paneler för förvaring av vakuumpump, glas, lösningsmedel eller tillbehör
  • Certifiering enligt GMP tillgänglig för denna modell: validering för installation (IQ) och driftkvalifikation (OQ)
  • Stor pekskärmskontrollpanel med upplysta displayer för alla processparametrar, programmerbara ramper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 160 rpm
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 180 °C
Visa 7 tums pekskärm
För användning med (applikation) För lösningar som tenderar att stänka och skumma
Inkluderar Glasset A - (1) sjunkande kondensor, (1) expansionskärl, (1) 20 L förångningskolv, (1) 10 L mottagningskolv
Glasmonteringstyp Uppsättning A
IP-betyg IP20
Värmekapacitet (metrisk) 4000 W
Typ Roterande förångare för glasmontering