Beskrivning
- Hei-VAP Kärna med motorlyft och belagd G5 torriskondensor
- Vakuumpump Rotavac Ventil Tec
- Manuell vakuumkontroll
- Slangsats
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Motorlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |