Beskrivning
- Hei-VAP Expert Control med motorlyft och vertikalt glasset G3
- Vakuumpump Rotavac ventilstyrning
- Vakuumventil
- Chiller Hei-CHILL 600
- RS 232 kabel
- Slangsats
- Pulverflaska 2 L
- Ångrör med pulverfilter
- Termisk vätska Kyro 30 (10 L)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Motorlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |