Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Pulvertorkningspaket, EU-kontakt
Produktkod. 17393330 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17393330 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17393330 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5743230000
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Pulvertorkningspaketet innehåller en motorlyft, pulverkolv och slangsats.
  • Hei-VAP Expert Control med motorlyft och vertikalt glasset G3
  • Vakuumpump Rotavac ventilstyrning
  • Vakuumventil
  • Slangsats
  • Pulverflaska 2 L
  • Ångrör med pulverfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt