Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Reaction Extraction-Chill Package, EU-plugg
Produktkod. 17373330 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17373330 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17373330 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5742360000
Beräknad leverans: 16-11-2026
De Hei-VAP Reaction Extraction-Chill-paketet har en motorlyft, kylare och ångtemperatursensor.
  • Hei-VAP Expert Control med motorlyft och vertikalt glasset G6
  • Vakuumpump Rotavac Vario Tec
  • Ångtemperaturgivare
  • Chiller Hei-CHILL 350
  • RS 232 kabel
  • Termisk vätska Kyro 30 (10 L)
  • Slangsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt