Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Twin VAP-paket, EU-kontakt
Produktkod. 17383330 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17383330 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17383330 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5742930000
De Hei-VAP Twin VAP Package innehåller en motorlyft, vakuumpumpstyrning, kylare och slangsats.
  • 2 x Hei-VAP Expert Control med motorlyft och vertikalt glasset G3
  • Vakuumpump Rotavac ventilstyrning
  • 2 x Vakuumventil
  • Chiller Hei-CHILL 1200
  • 2 x slangsats
  • Termisk vätska Kyro 30 (20 L)
  • 2 x Backventil
  • 2 x Y-Piece
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Motorlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt