Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control ML G3 XL, EU-kontakt
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
Beskrivning
Lägger till många smarta funktioner till Hei-VAP Ultimate, samt en översikt över alla parametrar och den aktuella processen.
- 7-tums pekskärm för att styra hela systemet inklusive vakuum och kyltemperatur
- Motorlyftsmodell med G3 XL vertikalt glas - uppnå högre avdunstning tack vare utökad kylyta på 2 200 cm 2
- För exakt övervakning symboliserar piktogrammet på displayen även aktiva funktioner
- Separata rattar för snabb åtkomst: den högra för direkt vakuumkontroll, den vänstra för rotationen
- Inställning av värden antingen via pekskärmen eller de separata snabbknapparna
- Direktåtkomst till två favoriter på startskärmen
- Utbyggbart lösningsmedelsbibliotek. Du kan också överföra dina egna favoriter till andra enheter med hjälp av en USB stick
- Definiera och spara egna förångningsprocesser (ramper)
- Avdunsta automatiskt med Dynamic AUTO Precis Program (DAA). Bekväm och anpassningsbar: från att undvika skum till högeffektiv avdunstning
- USB och Micro SD plus LAN / RS 232-gränssnitt (Lab 4.0 redo)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Typ | Handlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |