Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate HL G3B, EU-kontakt
Produktkod. 17363340 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
Produktkod. 17363340
Brand: Heidolph™ 5750131000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hei-VAP Ultimate HL G3B möjliggör exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala pekskärmen eller direkt via vredarna på manöverpanelen.
Exakt inställning av rotationshastighet och värmebadstemperatur på den digitala touchdisplayen eller – för snabb åtkomst under en aktiv process – direkt via vredarna på manöverpanelen.
  • Central manöverpanel med 7 tums pekskärm
  • Handlyftsmodell med transparent plastbelagd G3 vertikalt glas
  • Tydlig visning av alla värden (grundläggande och avancerade lägen)
  • Med timer, begränsning på max. temperatur, flerspråkig meny och textdisplay för felmeddelanden
  • Separata vred för rotation och uppvärmning med låsfunktion för att förhindra oavsiktlig omjustering
  • LED-ringlampor och piktogram för att visa aktiviteten även på avstånd
  • Integrerat lösningsmedelsbibliotek för att underlätta justering av erforderligt vakuum på en extern vakuumkontroller
  • USB och Micro SD plus LAN / RS 232-gränssnitt (Lab 4.0 redo)
  • Valfri visning av ångtemperatur
  • Efterföljande uppgradering till Hei-VAP Ultimate Control möjlig, inklusive vakuum och kylare kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt