Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP University Academic-Chill Package, EU-plugg
Produktkod. 17363290 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17363290 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17363290 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5712510000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-10-2026
De Hei-VAP University Academic-Chill-paketet innehåller en handlyft, vakuumpump, kylare och slangsats.
  • Hei-VAP Kärna med handlyft och diagonalt glasset G1
  • Vakuumpump Rotavac Ventil Tec
  • Manuell vakuumkontroll
  • Chiller Hei-CHILL 250
  • Termisk vätska Kyro 30 (10 L)
  • Slangsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Handlyft roterande förångare
Pluggtyp EU-kontakt