Läs mer
Heidolph™ Hei-VAP University Research-Chill Package, EU-plugg
Handla allt Heidolph Instruments ProdukterBeskrivning
- Hei-VAP Ultimate Control med motorlyft och vertikalt glasset G3 XL
- Vakuumpump Rotavac Vario Kontrollera
- Chiller Hei-CHILL 600
- RS 232 kabel
- Slangsats
- Termisk vätska Kyro 30 (10 L)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Motorlyft roterande förångare |
| Pluggtyp | EU-kontakt |