Läs mer
Heidolph™ AUTOexakt-sensor
Produktkod. 10026529 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026529 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10026529 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5690004000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sensor automatisk destillation
  • För Hei-VAP Expertkontroll och Hei-VAP Ultimate kontroll
  • Endast i kombination med glasset G3 och G6
Beställningsinfo
dimType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Sensor automatisk destillation
Kvantitet 1 st
Spänning 115/230 VAC