Läs mer
Thermo Scientific™ Höjdjusterbart golvstativ för Herasafe™ 2030i
Produktkod. 15983110 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk) Exteriör:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Exteriör Förpackningsstorlek
15983110 1000 mm Varje
15993110 1300 mm Varje
15903120 1600 mm Varje
15913120 1900 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15983110 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12805.00 SEK
    12552.30 SEK / Paket med 1
    Save 252.70 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
För användning med Herasafe 2030i biologiska säkerhetsskåp
Höjdjusterbart golvstativ i steg om 50 mm. (Höjdintervall 680–880 mm), kolgrå
  • Justeringssteg på 50 mm
  • Kolgrå
  • Höjd - 680–880mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kolgrå
Produkttyp Höjdjusterbart golvstativ
Höjd (engelska) 26,7 tum till 34,6 tum
Höjd (metrisk) 680 till 880 mm
Längd (metrisk) Exteriör 1000 mm
För användning med (utrustning) Herasafe 2030i biologiskt säkerhetsskåp storlek 0,9 m
Djup (metriskt) 800 mm