Läs mer
Macherey-Nagel™ Höjdjusterbar manuell crimper
Produktkod. 12738372 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Storlek:
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12738372 20 mm Varje
1 options
Produktkod. 12738372 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 735132
I lager
Specifikationer
Antal per förpackning 1 vardera
Typ Precision Crimper
För användning med (utrustning) För 20 mm Flip Top/Flip Off Caps
Storlek 20 mm