Läs mer
Thermo Scientific™ Hektoen Enteric Agar
Beskrivning
Isolera och särskilj Shigella och Salmonella spp. från kliniska prover och livsmedel, med detta selektiva medium.
Isolera och särskilj Shigella och Salmonella spp. från kliniska prover och livsmedel, med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar. Detta selektiva medium rekommenderas för isolering av salmonella från livsmedel enligt Bacteriological Analytical Manual 1 . Det rekommenderas också med ISO 21567 2 standarder för isolering av shigellae från livsmedel.
Hektoen Enteric Agar är ett differentiellt och selektivt medium för isolering av Shigella och Salmonella spp.
- Rekommenderas för isolering av salmonella från livsmedel enligt Bacteriological Analytical Manual 1 .
- Överensstämmer med ISO 21567 för isolering av shigellae från livsmedel 2 .
- Lättläst: shigellae bildar gröna, fuktiga upphöjda kolonier, medan salmonellae bildar blågröna kolonier, och andra koliformer bildar laxrosa till orange kolonier omgivna av en zon med gallnederbörd.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Den höga peptonhalten i mediet uppväger de hämmande effekterna av gallsalter på i synnerhet Shigella -arter. De extra kolhydraterna (sackaros och salicin) ger bättre differentiering än enbart laktos och den lägre toxiciteten hos den dubbla indikatorn förbättrar återhämtningen. Den ökade laktoshalten hjälper till att tidigt identifiera långsamt laktosjäsande organismer. Tiosulfatet och ferricitratet är närvarande för att detektera H2S -producerande organismer.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Oliv till ockergul |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Kvantitet | 10/Pk. |