Beskrivning
The HeLa Hypoxic/ Normoxic Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | SDS-Page |
| Vävnad | Cervix |
| Kvantitet | 2 Vials |
| Förvaringsbuffert | The protein lysate is prepared in 1X Laemmli sample buffer with BME. Boiling before loading is not necessary. |
| Cellulär fraktion | Hypoxic / Normoxic |
| Värd art | Human |
| Innehåll och lagring | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only