Läs mer
Helidaminic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Helidaminic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |