Läs mer
Helios™ Helios Italquartz™ Indunstning av rätter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
55 ml
Diameter (metrisk):
47 mm
61 mm
77 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
18 mm
27 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 55 ml |
| Material | Kvarts |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Höjd (metrisk) | 18 mm |
| Diameter (metrisk) | 77 mm |