Läs mer
Helios™ Helios Italquartz™ Indunstning av rätter
Produktkod. 11734056
Kapacitet (metrisk):
20 mL
55 mL
Diameter (metrisk):
47 mm
61 mm
77 mm
Höjd (metrisk):
15 mm
18 mm
27 mm
Produktkod. 11734056
Brand: Helios™ 61F00146
Bara null kvar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Kvarts
Form Rund
Typ Förångande skål
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 47 mm