Läs mer
Helios Italquartz Kvartsdeglar
Beskrivning
- Kemiskt inert mot syror (utom HF)
- Finns i ett brett utbud av volymer
- Finns i transparent eller genomskinlig färg
- Finns i lång eller kort form
- Motståndskraftig mot korrosion
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Hög form |
| Material | Kvarts |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 190 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 80mm |
| Produkttyp | Degel |