Läs mer
Helios Italquartz Kvartsdeglar
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Färg:
Genomskinlig
Genomskinligt
Beskrivning:
Hög form
Kort form
Beskrivning
- Kemiskt inert mot syror (utom HF)
- Finns i ett brett utbud av volymer
- Finns i transparent eller genomskinlig färg
- Finns i lång eller kort form
- Motståndskraftig mot korrosion
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Kort form |
| Material | Kvarts |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 67 mm |
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Produkttyp | Degel |