Läs mer
Helios Italquartz Kvartsdeglar
Produktkod. 11794056
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Färg:
Genomskinlig
Genomskinligt
Beskrivning:
Hög form
Kort form
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Färg Beskrivning
11794056 130 ml 80 mm Genomskinlig Kort form
11734906 130 ml 80 mm Genomskinligt Kort form
11704066 190 ml 75 mm Genomskinlig Hög form
11705773 15 ml 41 mm Genomskinligt Kort form
11755045 20 ml 35 mm Genomskinlig Hög form
11724886 25 ml 47 mm Genomskinligt Kort form
11705694 30 ml 43 mm Genomskinligt Hög form
11784096 50 ml 57 mm Genomskinligt Kort form
11774096 75 ml 67 mm Genomskinlig Kort form
11704106 30 ml 43 mm Genomskinlig Hög form
11735694 50 ml 50 mm Genomskinligt Hög form
11725694 50 ml 50 mm Genomskinlig Hög form
11794096 75 ml 67 mm Genomskinligt Kort form
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11794056 Leverantör Helios Italquartz Leverantörsnummer 63P00015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 SEK
    1419.14 SEK / Paket med 1
    Save 110.86 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Utmärkt för förvaring av prover i laboratoriet. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles erbjuder bra värmechockbeständighet upp till 1000 °C.
  • Kemiskt inert mot syror (utom HF)
  • Finns i ett brett utbud av volymer
  • Finns i transparent eller genomskinlig färg
  • Finns i lång eller kort form
  • Motståndskraftig mot korrosion
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Beskrivning Kort form
Material Kvarts
Max. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Kapacitet (metrisk) 130 ml
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Höjd (metrisk) 50mm
Produkttyp Degel