Läs mer
Helios Italquartz Kvartsdeglar
Beskrivelse
- Kemiskt inert mot syror (utom HF)
- Finns i ett brett utbud av volymer
- Finns i transparent eller genomskinlig färg
- Finns i lång eller kort form
- Motståndskraftig mot korrosion
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Kort form |
| Material | Kvarts |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1000 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 67 mm |
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Produkttyp | Kvartsdegel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?