Läs mer
Helios Italquartz Kvartsdeglar
Produktkod. p-8011806
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
35 mm
41 mm
43 mm
47 mm
50 mm
57 mm
67 mm
75 mm
80 mm
Färg:
Genomskinlig
Genomskinligt
Beskrivning:
Hög form
Kort form
Produktkod. 11734906
Brand: Helios Italquartz 63F00515
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för förvaring av prover i laboratoriet. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles erbjuder bra värmechockbeständighet upp till 1000 °C.
  • Kemiskt inert mot syror (utom HF)
  • Finns i ett brett utbud av volymer
  • Finns i transparent eller genomskinlig färg
  • Finns i lång eller kort form
  • Motståndskraftig mot korrosion
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Beskrivning Kort form
Material Kvarts
Max. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Kapacitet (metrisk) 130 ml
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Höjd (metrisk) 50mm
Produkttyp Degel