Läs mer
Helios Italquartz™ Kvartsskydd
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 43mm |
| Höjd (metrisk) | 38mm |
| Produkttyp | Täcka |