Läs mer
Helios™ Helios Italquartz™ Kvartsskydd
Kapacitet (metrisk):
20 ml
75 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Kvarts |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 67mm |
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Produkttyp | Täcka |