missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Heliotrine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323712
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323712 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323712 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14080000WA100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Heliotrine
CAS 303-33-3
Analyt- eller komponentnamn Heliotrine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H27 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine (6CI,8CI), (+)-Heliotrine, 7S-Heliotrine
InChI formel InChI=1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
LEDER CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12
IUPAC-namn [(7S,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl (2S)-2-hydroxy-2-[(1R)-1-methoxyethyl]-3-methylbutanoate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 313.3893
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 313.1889 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.