missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Helioxanthin 8-1, MedChemExpress
Beskrivning
Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Helioxanthin 8-1 |
| CAS | 840529-13-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H12N2O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Helioxanthin analogue 8-1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (26.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NNC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C6C(OCO6)=CC=C5C=C21)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.32 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?