Läs mer
Helipyron A, TRC
Produktkod. 30134807
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134807 50 mg -
30138029 10 mg -
30007015 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH23050050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29902-01-0
Molekylformel C17 H20 O6
Molekylvikt (g/mol) 320.337
Synonym 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
IUPAC-namn 6-etyl-3-[(6-etyl-4-hydroxy-5-metyl-2-oxopyran-3-yl)metyl]-4-hydroxy-5-metylpyran-2-one
LEDER CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Helipyrone A
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Formel vikt 320.126