Läs mer
Eppendorf™ Helix Chambers
Produktkod. 12836532 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Helix Fusion Chambers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12836532 Helix Fusion Chambers Varje
1 options
Produktkod. 12836532 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4308017007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Integrated cuvette chamber
  • Easy to use
  • Compact design
  • Universal electroporator for eukaryotic, yeast and bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Helix Fusion Chamber Stand
För användning med (utrustning) Helix Fusion Chambers
Håller 10
Kvantitet 1 Each