Läs mer
BRAND™ Hellendahl färgtråg
Produktkod. 15603977 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
15603977 16 Paket med 10
1 options
Produktkod. 15603977 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 472700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 SEK
    3521.77 SEK / Paket med 10
    Save 1138.23 SEK
    24% Av
I lager
Soda-lime glaskonstruktion, för 16 objektglas
  • För 16 objektglas, storlek 76 x 26 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Slide Count 16