Läs mer
Hellma™ Hellmanex III Koncentrerad flytande rengöringslösning
Produktkod. 12701725
Change view
Volym (metrisk):
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12701725 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 12701725 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 93070114507
 Begränsad artikel
I lager
Används för effektiv rengöring av glas- eller kiselceller och andra känsliga optiska komponenter. Hellma™ Hellmanex III Koncentrerad flytande rengöringslösning är en alkalisk vätska.
  • Minskar ytspänningen hos vatten
  • Bra vätningseffekt
  • Hög emulgerande och dispergerande förmåga
  • Med doseringsmatare
Specifikationer
Produkttyp Rengöringslösning
För användning med (applikation) Optiska komponenter
Volym (metrisk) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hellmanex lll
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE