Läs mer
3M™ Hjälm Back Plate Adapter
Produktkod. 15759957 Handla allt 3M Produkter
Change view
Stil:
P3HV
Z3AF
Förpackningsstorlek:
10 par
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
15759957 P3HV 10 par
15749857 Z3AF Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15759957 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000108122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    764.30 SEK / 10 par
    Save 415.70 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
3M™ Hjälmback Plate Adapter används för att montera PELTOR Multi-Visor och PELTOR hörselkåpor försedda med P3-fästen till 3M™ Skyddshjälmar.
  • Adapter för att ansluta 3M™ visir och multivisor till skyddshjälmar för extra ansiktsskydd
  • Snäpps enkelt fast i de flesta skyddshjälmar med universella tillbehörsöppningar för att ge ansiktsskydd
  • Adapter för montering av visir eller hörselkåpor
  • Snäpps enkelt in i hjälmens universella tillbehörsuttag för att förhindra att dessa tillbehör skadas under användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
För användning med (utrustning) Visir, multivisor och skyddshjälmar
För användning med (applikation) Anslutning av visir till hjälmar
Produkttyp Hjälm Back Plate Adapter
Stil P3HV
Bredd (metrisk) 25 mm