Läs mer
CleanSpace™ Technology Tillbehör till hjälmkrokrem
Produktkod. 15960072 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PAF-1014, PAF-1106
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15960072 PAF-1014, PAF-1106 Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15960072 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF0075
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Hjälmkrokbandstillbehör är designat för användning när du bär andningsskyddet med skyddshjälm.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hjälmkrokband
För användning med (applikation) Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, nödtjänster, gruvdrift, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
För användning med (utrustning) PAF-1014, PAF-1106
Modell PAF-0075
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Mått (L x B x H) 950 x 350 x 600 mm
Vikt (metrisk) 25 g