Läs mer
Cole-Parmer™ Ekonomisk hemacytometer med täckglas
Produktkod. 11704939 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med (applikation):
För räkning av erytrocyter och leukocyter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11704939 För räkning av erytrocyter och leukocyter Varje
1 options
Produktkod. 11704939 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3225.00 SEK
    2597.76 SEK / Paket med 1
    Save 627.24 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ekonomisk hemacytometer med täckglas är speciellt utformad för att räkna erytrocyter och leukocyter.
  • Två speciella räknekammarglas täckglas.
  • Ljusgenomsläpplighet mellan 29 och 32%.
  • Denna hemacytometer har hög ljustransmission och starkt upplyst linje.
  • Dubbla utslag är synliga genom ett brett utbud av belysning.
  • Neubauer utslag är 0,1 mm under täckglas.
  • Den H-formade vallgraven erbjuder två räkneområden.
  • Smält rodium på glas ger distinkta linjer.
  • Två täckglas medföljer.
Specifikationer
Produkttyp Hemacytometer
Rutnätstyp Neubauer
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) För räkning av erytrocyter och leukocyter
Inkluderar Cover Slips