Läs mer
Tocris Bioscience™ HEMADO
Beskrivning
High affinity and selective adenosine A3 receptor agonist (Ki values are 1.1, 327, 1230 and > 30,000 nM for human A3, A1, A2A and A2B receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEMADO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 361.4 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.402 |