Läs mer
Hematein (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haematein |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,18-21H,5-6H2 |
| Formel vikt | 300.0634 |