Läs mer
Thermo Scientific™ Hematokritrotor för Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Centrifuger
Produktkod. 10116892 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
24 kapillärrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10116892 24 kapillärrör Varje
1 options
Produktkod. 10116892 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003473
 Begränsad artikel
I lager
Bearbeta kapillärrör via centrifugering med Thermo Scientific™ Hematokritrotor.
Funktioner
  • Rymmer 24 hematokritrör
  • Max. Hastighet/RCF: 14 800 rpm/16 800 xg
Inkluderar: Manuellt räkningsläsarkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hematokritrotor
Material Aluminium
Typ Rotor
Kapacitet 24 kapillärrör
Max. RCF 16,800 x g
Max. Hastighet 14,800 rpm
Radie (metrisk) 8.5 cm
Radie (metrisk) Min. 2.0 cm
För användning med (utrustning) Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 90°
Bioinneslutning Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.