Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör, NH4-hepariniserade
Produktkod. 10595592
Change view
Kapacitet (metrisk):
18μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10595592 18μ L Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10595592 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9100418
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann™ Hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Disponibel
  • Med ringmärke vid 60 mm
  • NH4-hepariniserad
  • Färgkod grön
  • CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör NH4-hep
Kapacitet (metrisk) 18μ L
Diameter (metrisk) Inre 0.5/0.6 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprover hepariniserades ammonium
Längd (metrisk) 75 mm
Certifikat och efterlevnad CE, IVD 98/79 EC