Läs mer
Hirschmann™ Hematokritrör, NH4-hepariniserade
Produktkod. 30090385
Change view
Kapacitet (metrisk):
18μ L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30090385 18μ L
1 options
Produktkod. 30090385 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9100418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5030.00 SEK
    3274.06 SEK / Paket med 5000
    Save 1755.94 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann™ Hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Disponibel
  • Med ringmärke vid 60 mm
  • NH4-hepariniserad
  • Färgkod grön
  • CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör NH4-hep
Kapacitet (metrisk) 18μ L
Diameter (metrisk) Inre 0.5/0.6 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprover hepariniserades ammonium
Längd (metrisk) 75 mm
Certifikat och efterlevnad CE, IVD 98/79 EC