Läs mer
Hirschmann™ Natriumhepariniserade hematokritrör
Produktkod. 10233391
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10233391
Brand: Hirschmann™ 9100299
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Natriumhepariniserade hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Färgkodad röd
  • Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör Na-hep
Kapacitet (metrisk) 100μ L
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprover hepariniserades natrium
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC