Läs mer
Hirschmann™ Natriumhepariniserade hematokritrör
Produktkod. 30090387
Change view
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
30090387 75μ L -
10233391 100μ L Paket med 1000
30090390 100μ L -
10410772 60μ L Paket med 1000
30090388 60μ L -
10199641 75μ L Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30090387 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9100275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.00 SEK
    1671.07 SEK / Paket med 5000
    Save 134.93 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att centrifugera blod i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Natriumhepariniserade hematokritrör är tillverkade av kapillärglas för engångsbruk.
  • Färgkodad röd
  • Enl. till DIN EN ISO 12772, CE enl. IVD 98/79 EG
Specifikationer
Produkttyp Hematokritrör Na-hep
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Inre 1.07/1.23 mm
För användning med (applikation) För centrifugering av blodprover hepariniserades natrium
Längd (metrisk) 75± 0,5 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC